Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapters for Stratos™ Four-Place Swinging Bucket Rotor
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
- Accommodate tube sizes from 1.5 to 100mL, including urine tubes
Order Info
Adapters are sold individually; order correct quantity to equip rotor.
Specifications
Specifications
| For Use With (Equipment) | 4 x 180 Swing bucket rotor |
| Color | White |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?