Learn More
Thermo Scientific™ RockIt Rocking bioreactor BioProcess Container (BPC)
Product Code. 17958151 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
20 L
50 L
Unit Size:
Pack of 5
Codice prodotto. 17958151
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific SH30980.03
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Capacity (Metric) 20 L
For Use With (Equipment) Single-Use Bioreactor
Material Plastic Film
Sterility Sterile
Port Detail 5 Panel ports
Product Line Thermo Scientific
Quantity 1
Sterilization Method Gamma Irradiated
Tubing Length Line 1 100 cm (39.4 in)
Tubing Length Line 2 5 cm (2 in)
Tubing Length Line 3 105 cm (41.3 in)
Tubing Length Line 4 5 cm (2 in)
Tubing Length Line 5 10 cm (3.9 in)
Tubing Material Line 1 C-flex
Tubing Material Line 2 P.C. Silicone
Tubing Material Line 3 C-flex
Tubing Material Line 4 P.C. Silicone
Tubing Material Line 5 P.C. Silicone
Dimensions (L x W x H) 22.25 x 26.12 ft
Length (English) 22.25 ft.
Length (Metric) 678.18 cm
Width (English) 26.12 ft.
Width (Metric) 796.14 cm
Product Type Bioprocess Container for Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato