missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ The Original 7020 Shoes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
missing translation for 'unitSize'
1 pair
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Smooth leather, perforated
- White
- Slip resistance outsole sole
- Sanitized treated
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Color | White |
| Material | Leather |
| Size | 37 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Style | 7020 |
| Resistant To | Animal fats, oil and fuel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur