Learn More
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0), Pt 15.2% min
Código de producto. 11396058
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11396058 5 g 5g
11306068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11396058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010549.06
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Hydrosilation and oxidation | CAS: 14221-02-4 | C72H60P4Pt | 1244.25 g/mol
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0), Pt is widely used in hydrosilation and oxidation. In Catalysts, Metal & Specialty Catalysts, Products & Industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 14221-02-4
Molecular Formula C72H60P4Pt
Molecular Weight (g/mol) 1244.25
MDL Number MFCD00010014
InChI Key SYKXNRFLNZUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis triphenylphosphine platinum 0, tetrakis triphenylphosphine platinum, platinum; triphenylphosphane, pt pph3 4, platinum tetratriphenylphosphine, platinum, tetrakis triphenylphosphine-, t-4, platinum 0-tetrakis triphenylphosphine, platinum; triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine platinum 0 1g
PubChem CID 11979705
IUPAC Name platinum;triphenylphosphane
SMILES [Pt].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Color Yellow
Odor Odorless
Quantity 5 g
Sensitivity Air sensitive
Solubility Information Soluble in benzene
Formula Weight 1244.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 15.2% min.
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.