Learn More
Tetrafluoroboric acid, 49.5-50.5%, Honeywell Fluka™
Product Code. 15650550 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
Unit Size:
1 L
Product Code. 15650550
Brand: Honeywell-Fluka 015441L
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
49.5-50.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 16872-11-0
Concentration 49.5 to 50.5%
Density 1.38g/mL at 20°C
Quantity 1 L
Molecular Formula BF4H
Linear Formula HBF4
MDL Number MFCD00011345
UN Number 1775
Synonym fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
InChI Key ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
IUPAC Name hydron;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 87.812
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
Formula Weight 87.81g/mol
Chemical Name or Material Tetrafluoroboric Acid
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.