Learn More
Tetraethylene glycol, 99.5%
Code produit 11994731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
10 L
Packaging:
Glass Bottle
Plastic drum
Conditionnement:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
11994731 10 L Plastic drum 10 L
10457730 1 L Glass Bottle 1 L
10183331 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11994731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149590100
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 112-60-7 | C8H18O5 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-60-7
Molecular Formula C8H18O5
Molecular Weight (g/mol) 194.23
InChI Key UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylene glycol, tetraglycol, 2,2'-oxybis ethane-2,1-diyl bis oxy diethanol, hi-dry, carbitol, diethyl, 3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol, bis 2-2-hydroxyethoxy ethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, tetra ethylene glycol, hsdb 843
PubChem CID 8200
ChEBI CHEBI:44920
IUPAC Name 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES C(COCCOCCOCCO)O
Spécification
Melting Point -4.1°C
Color Yellow
Density 1.1200g/mL
Boiling Point 324.0°C to 330.0°C
Flash Point 176°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99.4% min. (GC)
Packaging Plastic drum
Linear Formula O(CH2CH2OCH2CH2OH)2
Refractive Index 1.4580 to 1.4600
Quantity 10 L
Beilstein 01,468
Specific Gravity 1.12
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, practically insoluble in diethylether
Viscosity 44.9 mPa.s (25°C)
Formula Weight 194.23
Percent Purity 99.5%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Tetraethylene glycol
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.