Learn More
Tetraethylammonium hydroxide, 35% w/w aq. soln.
Código de producto. 11327988
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
missing translation for 'unitSize'
100g
2kg
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11327988
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 036560.22
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Tetraethylammonium hydroxide is a strong organic base and finds applications in photovoltaic chemicals, advanced ceramics, flat panel display chemicals, selective etching and transesterification catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 77-98-5
Molecular Formula C8H21NO
Molecular Weight (g/mol) 147.26
MDL Number MFCD00009024
InChI Key LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
PubChem CID 6509
IUPAC Name tetraethylazanium;hydroxide
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Color Colorless to Yellow
Density 1.023 g/mL
Linear Formula (CH3CH2)4NOH
Refractive Index 1.404
Quantity 100 g
UN Number UN3267
Merck Index 14,9201
Solubility Information Miscible with water.
Formula Weight 147.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35% w/w aq. soln.
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Tetraethylammonium hydroxide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado