Learn More
Kartell™ Stopper for Disposable Test Tubes
Description
- CE Marked, IVD Approved
- Constructed of polyethylene
- For use with disposable test tubes Kartell™ 88320
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | CE/IVD |
| Diameter (Metric) Outer | 16 mm |
| Material | Polyethylene |
| Color | Natural |
| For Use With (Equipment) | Kartell™ 88320 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?