Learn More
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10681873
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
5g
Code produit. 10681873
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge MO00599DA
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kemiska identifierare
CAS 215183-27-0
Molecular Formula C10H14BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 292.191
MDL Number MFCD03659715
InChI Key CVNITIPQHIGCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromo-2-thienyl methyl carbamate, 5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methylcarbamate, tert-butyl n-5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, n-boc-5-bromothiophen-2-methanamine, 2-boc-amino methyl-5-bromothiophene, 2-bromo-5-tert-butoxycarbonylaminomethylthiophene
PubChem CID 2779810
IUPAC Name tert-butyl N-[(5-bromothiophen-2-yl)methyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(S1)Br
Specifikationer
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 292.2
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Tert-butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.