missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butyl 8-Hydroxyoctanoate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | tert-Butyl 8-Hydroxyoctanoate |
| CAS | 401901-41-5 |
| Molecular Formula | C12 H24 O3 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 8-Hydroxyoctanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H24O3/c1-12(2,3)15-11(14)9-7-5-4-6-8-10-13/h13H,4-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CCCCCCCO |
| IUPAC Name | tert-butyl 8-hydroxyoctanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.32 |
| Formula Weight | 216.1725 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?