Learn More
Beskrivning
- Clear, easy-to-read borosilicate glass capillary tube
- Included rubber stopper centers glass capillary tube in the outer cylinder
- Apparatus is comprised of an engraved 250-mm borosilicate glass capillary tube (graduated from 0 to 10 cm in 1-mm divisions) and an outer tube.
- The capillary tube is positioned in the center of the outer tube by means of a rubber stopper.
- The outer tube accommodates a pipette bulb to expel air.
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Tensiometer, Capillary Surface Tension Apparatus |
| Includes | 250 mm borosilicate glass capillary tube, rubber stopper, and outer cylinder |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?