Learn More
TFA Dostmann Temperature Transmitter
Description
Transmitter for TFA wireless thermo-hygrometers and weather stations: 30.3054, 30.3056, 30.3062
- For wireless transmission of the outdoor temperature
- With temperature display
- Range: 100 m in open field
- Adjustable for channel 1-8
- Also for temperature monitoring in remote rooms
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Temperature/Humidity Transmitter |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?