Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Teclu Safety Burner
Código de producto. 10103152
Click to view available options
Gas Type:
Natural Gas
Propane
Height (Metric):
150 mm
200 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10103152
Marca: Juchheim Laborgeraete™ 01374 DP
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A high level of stability is achieved due to the high weight and low center of gravity of the burners.
  • For operation with option of natural gas or propane gas
  • With needle valve
  • With DVGW certification
  • With air control screen
  • Particularly good stand due to heavy, high-quality material
Especificaciones
Product Type Bunsen Burner
Gas Type Propane
Material Brass
Description Gas consumption approx. 39 L/h (0.0787 kg/h), Heating capacity approx. 3810 kJ/h
Heat Value 3810 kJ/h
Height (Metric) 230 mm
Includes Needle Valve, Safety Valve, and Automatic Gas shut-off
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado