Learn More
Teats for Pasteur pipettes
Product Code. 15758007
Click to view available options
Color:
Clear
Red
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15758007
Brand: MBL BPP004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
For use with Soda-lime Pasteur pipettes.
  • For use with Soda-lime Pasteur pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description Teats for Pasteur pipettes
Color Red
For Use With Soda Lime Pasteur Pipette
Material Natural Latex Rubber
For Use With (Equipment) Soda-lime Pasteur pipettes
Quantity 100/Pk.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.