Learn More
R&D Systems™ TDZD 8
Description
TDZD 8 is a selective non-ATP competitive inhibitor of GSK 3β (IC50 = 2 μM); thiadiazolidinone deriviative. Does not inhibit Cdk-1/cyclin B, CK-II, PKA or PKC at >100 μM. Reduces severity of L-dopa-induced dyskinesia in a Parkinson's disease in vivo model.
Specifications
Specifications
| CAS | 327036-89-5 |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility | Soluble to 100mM in DMSO, 100mM in ethanol |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C10H10N2O2S |
| Formula Weight | 222.26g/mol |
| Color | White |
| Product Type | Inhibitor |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?