missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Tazemetostat

Product Code. 30226368
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30226368

Brand: Tocris Bioscience™ 8093/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Potent and selective EZH2 inhibitor

Tazemetostat is a potent and selective EZH2 inhibitor (Ki = 2.5 nM; IC50 = 11 nM). Reduces H3K27me3 levels in PDX derived cells and inhibits cellular H3K27 methylation. Tazemetostat suppresses EZH2 and MYC expression and induces neuronal differentiation genes; also increases neurite extension in MB-39-nu cells. Antiproliferative in SMARCAB1-deleted MRT cell lines (IC50 = 32 - 1000 nM); inhibits methylation in both mutant and wild type cells (IC50 = 1.4-4.9 nM). Dose-dependently suppresses growth of both MC38 cells and tumors in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material N-[(1,2-Dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo-3-pyridinyl)methyl]-5-[ethyl(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]-4-methyl-4'-(4-morpholinylmethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxamide
CAS 1403254-99-8
Quantity 10 mg
Target EZH2 Inhibitor
Molecular Formula C34H44N4O4
Purity 0.97
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado