Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Standard, 96-well Plate; Format 16 + candidate endogenous controls
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
Custom TaqMan™ Plates are cost-effective and convenient 96-well formats for TaqMan™ Gene Expression Assays. Choose from over 50,000 inventoried human, mouse, rat, canine, and rhesus macaque assays, and from five plate formats - single assays, or assays in duplicate or triplicate.
Specifications
Specifica
| Type | TaqMan™ Array Standard Plate |
| Format | 96-well Plate, Format 16 |
| Content And Storage | Room Temperature |
| No. of Samples | 6 |
| Product Line | TaqMan |
| Quantity | 1 plate |
| Reaction Speed | Standard |
| Sample Type | cDNA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?