Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Signaling in Gap Junctions, Fast 96-well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- These 96-well plates are pre-configured with the most appropriate TaqMan™ Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state
- Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment
- The TaqMan™ Array Human Signaling In Gap Junctions 96-well Plate contains:
- 92 assays to genes associated with signaling in gap junctions
- 4 assays to candidate endogenous control genes
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Array Plate |
| Format | 96-array Plate |
| Species | Human |
| Content And Storage | Each TaqMan™ Array Plate well contains a single TaqMan™ Assay for one 10 μL reaction. The plates can be stored at room temperature or at 4°C. |
| Form | Dried Down |
| Includes | TaqMan Assay for One 10 uL Reaction |
| Internal Probe Modification | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Non-Fluorescent Quencher (3'), FAM (5') |
| Label or Dye | FAM |
| Product Line | TaqMan |
| Quantity | 1 x 96-well plate |
| Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?