Läs mer
BICASA Tall Laboratory Cabinet
Produktkod. 30057596 Handla allt BICASA Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Hinge Side:
Left
Right
Color:
Anthracite
Blue
Light Gray
Red
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30057596
Brand: BICASA TCD.0600.2003.LHA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
  • Tall Storage Cabinet
  • EN 16121:2017 certified / complied
  • Metal frame levelling plinth
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Fire-retardant particleboard BODY mm 19 thickness
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Steel sheet shelves (height-adjustable)
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Solid hinged door
  • 270° opening Automatic hold-closing
  • Ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Wardrobe lock with bar as standard
Specifikationer
Product Type Storage Unit
Color Anthracite
Cabinet Type Storage
Certifications/Compliance EN 16121:2017 Certified
Dimensions (L x W x H) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Door Type Hinged
Finish Powder Coated
Frame Material Melamine
Hinge Side Left
No. of Doors 1
No. of Drawers None
No. of Shelves 4
Plug Type None
Width (English) 23.6 in.
Width (Metric) 600 mm
With Casters No
Material Melamine
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.