Learn More
GVS T200 Respirator with Full Hood and Internal Face Seal
Beschreibung
The T200 respirator provides great protection for those in healthcare, EMS, and other types of medical enviroments.
- Very lightweight and comfortable to help protect the user better. It provides a wide viewing area to make your work easier.
- Multi adjustment to fit a wide range of users.
- Certified to EN 12941 1998 +A2:2008 and EN 166 2001 1 F 3.
- Includes: Full hood with internal face seal, air duct and head harness assembly, 04-831 PX5™ breathing tube
Spezifikation
Spezifikation
| Color | White |
| Product Type | PAPR System with Hood and Head Harness |
| Size | One Size |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?