Learn More
IKA™ S 25 N Dispersing Tool - ST
Code produit. 13410607 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Volume Range (Metric):
1 to 100 mL
1 to 50 mL
10 mL to 1.5 L
50 mL to 2 L
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 13410607
Marque: IKA™ 0004447300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Suitable for dispersing instrument T 25 digital
ST tools are recommended for use with tissue and other fibrous materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Dispersing Element
Volume Range (Metric) 10 mL to 1.5 L
Diameter (English) 0.7 in.
Diameter (Metric) 18 mm
Length (Metric) Shaft 194 mm
Material PTFE, 316L Stainless Steel PT
For Use With (Equipment) S 25 N 18 G ST
Model S 25N-18G-ST
Packaging Quantity 1 Ea.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis