Learn More
BICASA Suspended Undercounter Cabinet with Hinged Door for Kompatto Workstation
Shop All BICASA ProductsBeschreibung
- For Kompatto Series Workstation
- Suspended under the countertop
- Doors: 270° degrees opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
- Fire-retardant particleboard body
- Light Gray color (2 decorative) - mm 19 thickness
- Frontal drawer panels and doors with ABS rounded rim
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Suspended Undercounter Cabinet |
| Color | Light Gray |
| Frame Color | Blue |
| Material | Particleboard |
| No. of Shelves | 1 |
| Includes | Right Opening Door |
| For Use With (Equipment) | Kompatto Series Workstation |
| Dimensions (L x W x H) | 600 x (500 + 20) x 530 mm |
| Width (English) | 19.7 in. |
| Width (Metric) | 500 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?