Learn More
Novus Biologicals™ Surfactant Protein A Antibody Pair
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
1 Set
Unit Size:
1 set
Specifications
Specifications
| Assay Range | 3 ng/mL to 100 ng/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Product Type | Sandwich ELISA |
| For Use With (Application) | Sandwich ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 653509 |
| Gene Symbol | SFTPA1 |
| Quantity | 1 Set |
| Storage Requirements | Aliquot and store at -20°C to +80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Synonym | COLEC4, PSAP, PSPA, PSP-A, SFTP1, SFTPA1B, SPA, SP-A, SPA1, SP-A1, surfactant protein A1B |
| Target | Human |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur