Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200 μL Low Retention Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Product Code. 16633952
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Format:
Bagged
Rack, 96
Refill
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 960
Product Code. 16633952
Brand: Labcon™ 10652600009
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
These low retention pipette tips boast ultra low fluid retention.
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Tekniske data
Volume (Metric) 200 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Clear
Autoclavable Autoclavable
Length (English) 1.95 in.
Length (Metric) 49.7 mm
Certifications/Compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Clean Claims ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
For Use With (Application) Liquid Handling
Format Refill
Tip Style Beveled
Quantity 960 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
ACT Label Yes
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Universal Fit
Graduated No
Product Line SuperSlik Low Retention
Material Polypropylene Resin
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.