Learn More
Labcon™ SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes, UVSafe™
Product Code. 30057807
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
Closure Included:
No
Yes, in separate bag
Unit Size:
Pack of 1000
Product Code. 30057807
Brand: Labcon™ 38139750009
Only null left
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes are leakproof, freestanding tubes. Meet the IATA and U.S. DOT 95kPa performance specifications legally required when shipping samples by ground or air. Suitable for use in medical, diagnostic and research labs.
  • Specimen Collection and Transport Tube
  • Labcon; SuperClear™
  • Cap with integral molded elastomeric seal (for articles supplied with caps)
  • Includes molded graduations and writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 12,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable (with caps attached)
  • Made in USA.
Spezifikation
Color Amber
Certifications/Compliance ISO 9001:2015; IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
Product Type Transport Tube (Self-Standing)
Closure Color Teal
Autoclavable Autoclavable
Capacity (Metric) 5 mL
Bottom Shape Conical (Self-standing)
Material Polypropylene (Medical Grade)
Thread Style External
For Use With (Equipment) -80°C freezers, fridges, centrifuges
Graduations Every mL
No. per Case 1000
Package Configuration 2 bags of 500 tubes
No. per Pack 500
Shape Cylindrical
RNase Free Yes
Sterility Sterile
Disposable Single-use
Max. Force 12,000 x g
Graduated Yes
Closure Included No
Dnase Free Yes
Height (Metric) 60.2 mm
Closure Type Screw cap with integral molded elastomeric seal (order separately)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt