Learn More
Sulisobenzone, TRC
Product Code. 30138420
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30138420 10 g 10g
30137352 5 g 5g
30007983 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30138420 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS78947010G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4065-45-6
Molecular Formula C14 H12 O6 S
Molecular Weight (g/mol) 308.31
Synonym 1-Phenol-4-sulfonic acid, 2-benzoyl-5-methoxy- (6CI), 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid, 2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, 2-Methoxy-4-hydroxy-5-benzoylbenzenesulfonic acid, 3-Benzoyl-4-hydroxy-6-methoxybenzenesulfonic acid, Benzophenone 4, Escalol 577, MS 40, NSC 60584, Seesorb 101S, Spectra-Sorb UV 284, Sulisobenzone, Sungard, Syntase 230, UV 284, Uval, Uvasorb S 5, Uvinul D 5030, Uvinul MS 40, Viosorb 111
IUPAC Name 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid
SMILES COc1cc(O)c(cc1S(=O)(=O)O)C(=O)c2ccccc2
Spécification
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
Formula Weight 308.0355
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.