Specifications
| Melting Point | 194°C |
| Assay Percent Range | 98.5% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 100 g |
| Merck Index | 15,9082 |
| Solubility Information | Solubility in water: 0.13mg/mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
| Formula Weight | 267.3 |
| Percent Purity | 99% |
| Chemical Name or Material | Sulfisoxazole |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sulfisoxazole
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?