Läs mer
Strontium nitrate, Puriss., ≥98%, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7071818 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
15621380 1 kg 1kg
15641380 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15621380 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 139141KG
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Puriss.,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10042-76-9
Molecular Formula N2O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 211.63
MDL Number MFCD00011248
InChI Key DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Quantity 1 kg
Linear Formula Sr(NO3)2
UN Number 1507
IUPAC Name strontium;dinitrate
Formula Weight 211.63g/mol
Percent Purity ≥98%
Grade puriss.
Chemical Name or Material Strontium Nitrate
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.