Learn More
Strontium Chloride Hexahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072041 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Pack of 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15643480
Brand: Honeywell-Fluka 31632250G
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Puriss. p.a., ACS Reagent, 99.0-102.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-70-4
Molecular Formula Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
MDL Number MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifikationer
Quantity 250 g
Linear Formula SrCl2 · 6H2O
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 266.62g/mol
Percent Purity 99 to 102%
Grade ACS/puriss. p.a.
Chemical Name or Material Strontium Chloride Hexahydrate
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Faroangivelser
  • H319-Causes serious eye irritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Wash skin thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contains : Sodium carbonate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.