Learn More
Cytiva Strip Holder
Product Code. 10782867 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Size:
7cm
13cm
18cm
24cm
Quantity:
1 Each
6 Pack
Unit Size:
Each
Pack of 6
Product Code. 10782867
Brand: Cytiva 80647007
Only null left
Specifications
For Use With (Equipment) Ettan IPGphor 3 IEF System
Type Strip Holder
Includes 6 x Strip holder cover, 1 x 60mL strip holder cleaning solution, instructions
Quantity 1 Each
Size 24cm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato