Learn More
Equip Labo™ Straw Bench Splashes
Marca: Equip Labo™ 8170
Dettagli aggiuntivi : Weight : 0.80000kg
Specifica
750 x 1200 x 900 mm | |
12 Months | |
900 mm | |
130 kg | |
150 mm |
Glass Emalite | |
Straw Bench Backsplash | |
750 mm | |
120 cm |