Learn More
Thermo Scientific Chemicals Straight Wall Nickel Crucible;Cap (ml), 35;Outside Dia (mm), 46;Depth (mm), 29
Product Code. 15416155
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Diameter (Metric) Outer:
Outside: 101mm
Outside: 21mm
Outside: 27mm
Outside: 33mm
Outside: 45mm
Outside: 46mm
Outside: 47mm
Outside: 51mm
Outside: 59mm
Outside: 82mm
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15416155
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 036071.KT
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description Straight Wall
Material Nickel
Capacity (Metric) 55 mL
Diameter (Metric) Outer Outside: 47mm
Height (Metric) 59mm
Product Type Nickel Crucible
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.