Learn More
Thermo Scientific™ Storage Vials
Artikelnummer. 12438676
Click to view available options
Color:
Amber
Clear
White
White, Clear
Closure Size:
13-425
15 mm
15-425
18 mm
18-400
20-400
24 mm
24-400
8-425
Quantity:
100
100 Caps
100 Septa
100 Vials
200
200 (vial and caps are sold separately)
200 Vials
Packungsgröße:
Pack of 100
Pack of 200
Volume (Metric):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
22 mL
40 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12438676
Marke: Thermo Scientific™ B799518
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ Sample Storage Screw Thread Vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass. Storage vials range from 2mL to 40mL.
  • PTFE-lined solid-top storage caps
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
Order as individual sample storage vials and closures or as unassembled convenience kits.
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
  • Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
  • Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Septa for 18-400 Screw Cap
Color White, Clear
Material PTFE, Silicone
Quantity 100 Septa
Thickness (Metric) 1.3 mm
Closure Size 18-400
Product Type Septum Only
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt