Learn More
STF 118804, Tocris Bioscience™
NAMPT Inhibitors
Brand: Tocris Bioscience 5207/5
This item is not returnable.
View return policy
Descrizione
STF 118804 is a NAMPT inhibitor (nicotinamide phosphoribosyltransferase, visfatin, PBEF1); inhibits NAD+ synthesis from nicotinamide. Potently inhibits the viability of multiple B-cell acute lymphoplastic leukemia (B-ALL) cell lines (IC50 < 10 nM); induces apoptosis in MF-411 cells. Induces regression of ALL xenografts and eliminates leukemia stems cells from bone marrow in mice.Specifica
| 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide | |
| 894187-61-2 | |
| >98% | |
| 5 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?