Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Open V Spatulas
BIOPHARMA
Product Code. 17564666 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Length (Metric) Blade:
100 mm
150 mm
250 mm
Width (Metric) Blade:
10 mm
20 mm
Size:
Narrow
Standard
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17564666
Marca: Sampling Systems™ 8440A100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Improve your quality control by taking fixed volume powder samples easily with SteriWare™ Open V Spatulas. The open tip design is ideal for dispensing and sampling small quantities of powders. Available sterile in a wide range of sizes ideal for the pharmaceutical, chemical and food industry.
  • Our open ended disposable V spatula are ideal for sampling, raw material testing and general goods in testing.
  • Manufactured to the highest standard in a medical cleanroom to ensure cleanliness and supplied with full documentation.
  • Available in 2 widths and 3 lengths to ensure you have the right sampling tool for the job.
  • The narrow versions are ideal if you want to put the sample into the test tube or take a small sample.
  • The longer version is ideal when you want to take more of a cross sectional sample.
  • The disposable V spatula comes pre bagged and ready to use.
  • Simply unwrap and use.
  • No cleaning or cleaning validation is required.
  • Available in 2 versions, either sterile or non sterile versions.
  • Sterile and non sterile spatulas are ideal when a robust tool is required.
  • Made from high quality PS that conforms to the latest food grade, EC and FDA standards.
  • BSE/TSE free.
  • Batch certificates of conformity supplied.
  • Moulded and packed in a medical cleanroom to maintain cleanliness.
Specifica
Quantity 100 Pk.
Sterility Non-sterile
Color White
Product Type Spatula
Length (Metric) Blade 100 mm
Size Standard
Width (Metric) Blade 20 mm
Material Polypropylene
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato