Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Kit, Sterile Sampling Set
Product Code. 15586669 Shop All Bürkle Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Includes:
10 Scoops, 10 SteriBag Premium
10 Spatulas, 10 SteriBag Premium
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Product Code. 15586669
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 53788003
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Includes ten sample spatulas or ten sample scoops and ten SteriBag Premium tamper-proof sample bags. The ideal combination for sampling where purity and sterility is essential. All parts are sterilized by gamma rays and suitable for use with food.
  • The sampling set SteriPlast™ Kit consists of ten sample spatulas or ten sample scoops and ten SteriBag Premium tamper-proof sample bags.
  • All parts are sterilized by gamma rays and suitable for use with foodstuffs.
  • The scoops or spatulas are clean room manufactured and individually packed.
  • The sample bag SteriBag Premium has an integrated sealing and is liquid-tight.
  • A unique tracking code on both the bag and the tear-off field guarantees complete documentation and traceability.
  • Choose scoop 50 ml or spatula 150 mm insertion depth
  • Each kit includes SteriBag Premium 300 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Polypropylene, Polystyrene
Includes 10 Scoops, 10 SteriBag Premium
Capacity (Metric) 300 mL
Disposable Single-use
Sterility Sterile
Certifications/Compliance FDA
For Use With (Application) Foodstuffs
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt