Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Food Scoops
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 17220594 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Pack of 10
Length (Metric):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Product Code. 17220594
Brand: Buerkle™ 53783020
Only null left
Add to basket
Add to basket
For sampling powders, granulates and pastes. Buerkle™ SteriPlast™ Food Scoops are sterilized by gamma rays. The color blue does not occur in a natural form in foodstuffs. Scoops can be quickly found and easily identified in a visual check if ever mixed into production.
  • Use of blue tools helps to meet requirements of HACCP hazard analysis and assessment in reference to foreign objects
  • This is important criterion in food processing and production, and in animal feed and pharmaceutical industry
  • Can be used as part of HACCP/IFS foreign object management
  • Individually packaged for disposable use
  • Production, assembly and packaging according to clean room class 7
  • Can be detected by colour scanners
Compliance
EU food requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterility Sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Capacity (English) 67.63 oz.
Capacity (Metric) 2000 mL
Color Blue
Certifications/Compliance Complies with EU food rrequirements and FDA regulations
Disposable Single-use
Product Type Sampler
Material Polystyrene
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato