Description
- Ideal for use in sample tracking, inventory management, general tracking, and identification of lab materials that require sterilization
- Economical solution for identifying vials, tubes, racks and flasks
- Adheres to stainless steel, glass and polypropylene
- Withstands temperatures from -320.8 to 249.8° F (-196 to 121°C )
Compliance
RoHS directive 2011/65/EU
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Adhesive Type | Acrylic, Permanent |
| Coating | None |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Polypropylene |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?