Learn More
BD Sterility Bottles
Product Code. 11713573
Click to view available options
Quantity:
100 mL
300 mL
Color:
Beige
Clear
Light Yellow
Media Type:
Fluid A
Fluid D
Trypticase Soy Broth
Unit Size:
1 L
3 L
Pack of 10
Product Code. 11713573
Brand: BD 290662
Includes
Certificate of Analysis
Glass sterility bottles available with a variety of media
  • Transparent labels for easy viewing and identification of medium
  • Labels are laminated acetate to resist alcohol or chlorine treatment for cleanroom use
  • Prepared bottles for sterility testing and microbial limits
Wide-Mouth Bottles
  • Openings are 48mm in diameter to accommodate bulky samples
Order Info
Supplied in packs of 10 bottles
Compliance
Conform to harmonized USP requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cap Type Screw
Certifications/Compliance USP
Color Clear
Content And Storage 2 to 25°C
Form Liquid
Manufacturing Origin United States
Media Type Fluid D
Fill Volume 300 mL
Formulation Peptic digest of Animal Tissue 1g/L, Polysorbate 80 1mL/L
For Use With (Application) Sterility testing and microbial limits
Includes Certificate of Analysis
Packaging Type Bottle
Quantity 300 mL
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.