Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Black and White Microtiter™ Plates
Produktkode 11718194
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Black
White
Förpackningsstorlek
Pack of 50
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11718194
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 611F96WT
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Perform both fluorescence work and bioluminescence studies with 96-well Thermo Scientific™ Sterilin™ Black and White Microtiter™ plates.
Perform both fluorescence work and bioluminescence studies with 96-well Thermo Scientific™ Sterilin™ Black and White Microtiter™ plates. Supplied with no lid; if required, the 642000 lid is a suitable fit.
  • Black 96-well plates are ideal for fluorescence work where the black pigment prevents «cross-talk« between the wells — the low background fluorescence minimizes light scattering
  • White 96-well plates are ideal for bioluminescence studies where the pigment aids reflectivity and sensitivity
  • SBS compliant, ensuring suitable fit with all automation
  • Manufactured from virgin polystyrene
  • Supplied nonsterile, providing a medium binding surface
  • Chimney well design to help reduce contamination
Ordering Alerts:
Supplied without a lid; if required, the 642000 lid is a suitable fit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Packaging 50 Cases, 5 Pk.
Color White
Product Type Microplate
Material Polystyrene
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Surface Treatment Non-treated
Well Shape Flat Bottom (F-well)
No. per Case 50
No. per Pack 5
Quantity 50/Pk.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.