Learn More
Nitritex™ Sterile BioClean-D™ Disposable Laboratory Coat
Product Code. p-6827085
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Size (Metric) Chest:
1066.8 to 1143 mm
1143 to 1219.2 mm
838.2 to 914.4 mm
914.4 to 990.6 mm
Unit Size:
Pack of 30
Product Code. 15218298
Brand: Nitritex™ SBDLCS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Single use offering excellent comfort and protection. The Sterile BioClean-D™ Disposable Laboratory Coat features stud fastenings, a rear vent and three pockets. Sterilized by gamma irradiation.
  • Press stud fastenings, open cuff & rear vent and three pockets
  • Exceptional comfort and protection
  • Single use disposable garment
  • Carefully researched, designed & constructed
  • Compatible for use in ISO Class 4 cleanrooms
  • Low linting & durable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Size Small
Material CleanTough Fabric
Color White
Cuff Style Open
Sterility Sterile
No. of Pockets 3
Size (English) Chest 33 to 36 in.
Size (Metric) Chest 838.2 to 914.4 mm
Certifications/Compliance ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Packaging Type One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 30 outer bags per lined carton (30 pieces)
Length (English) 5 ft. 4 in. - 5 ft. 6 in.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.