Learn More
Laboratoires Anios™ Steranios 2% Soaking Disinfectant
Description
- Ready-to-use solution
- Stability of soaking bath: 30 days
- Wide material compatibility
- High level disinfection of medical devices, surgical, medical, endoscopic and thermosensitive equipment.
- Buffered at pH6
Specifica
Specifica
| Product Type | Disinfectant for Soaking Bath |
| pH | 6 |
| Certifications/Compliance | Bacteria: EN 13727, EN 14561, Helicobacter py loriMycobacteria: EN 14348, EN 14563, Mycobacterium massilienseYeasts/Molds: EN 13624, EN 14562Viruses: EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus MNV, HIV-1, HBV, BVDV (surrogate of HCV), HerpesvirusSpores: EN 13704 |
| Composition | 2% glutaraldehyde solution, buffered at pH 6 in the presence of surface effects catalysor, coloring, excipients |
| For Use With (Application) | Disinfection of medical devices, surgical, medical, endoscopic and thermosensitive equipment |
| Quantity | 4/Cs. |
| Volume (Metric) | 5 L |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?