Learn More
asecos™ Steel Basin Shelf Levels
Product Code. 17806586 Shop All Asecos Products
Click to view available options
Weight (Metric):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Unit Size:
Each
Product Code. 17806586
Brand: asecos™ 27876
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
The Steel Basin Shelf Levels provide an additional storage level.
  • Incl. reinforcing traverses and locking pins
  • Blue-painted steel
Spezifikation
Color Blue
Material Steel
Type Basin Shelf
Length (English) 51.18 in.
Length (Metric) 1300.00 mm
Width (English) 51.18 in.
Width (Metric) 1300.00 mm
Height (English) 2.56 in.
Height (Metric) 65.00 mm
Depth (English) 23.62 in.
Depth (Metric) 600.00 mm
Weight (English) 59.52 lb.
Weight (Metric) 27 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt