Learn More
STEMCELL Technologies Starter Kit for MethoCult™ H4534 Classic Without EPO
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Packungsgröße:
1 set
Beschreibung
- The Starter Kit for MethoCult™ H4534 Classic without EPO (MethoCult™ GF H4534) is recommended for laboratories in the initial stages of establishing procedures for assessing human hematopoietic progenitor cells using colony-forming unit (CFU) assays
- These products support the growth of clonogenic hematopoietic progenitor cells from human bone marrow, peripheral blood, cord blood, leukapheresis products, and purified progenitor-enriched cells
- H4534 without EPO is a complete methylcellulose-based medium that supports the growth of granulocyte-macrophage progenitors (CFU-GM, CFU-G and CFU-M)
- Each kit contains instructional materials in addition to all reagents and materials necessary to perform 24 duplicate assays
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Type | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| For Use With (Application) | Cell Culture, Colony Assay, Functional Assay |
| Quantity | 1 Kit |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur