Läs mer
Starch, Certified AR for Analysis, Soluble, Fisher Chemical™
Produktkod. 10427270 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
10427270 500 g 500g
10677612 250 g 250g
10447460 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10427270 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8000/53
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
C12H22O11, CAS Number-9005-25-8, starch, soluble, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose, glcalpha1-4glca, maltose, unii-15sug9ad26, starch solution, alpha-malt sugar, alpha-maltose, amylodextrin, glcalpha1-4glcalpha, 250g, CHEBI:18167, White, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-25-8
Molecular Formula C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
MDL Number MFCD00082026,MFCD00132834
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Color White
pH 5 to 7
Physical Form Powder Solid
Quantity 500 g
Packaging Plastic powder jar
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.