Learn More
Koettermann™ Standard Cabinet for Acids and Bases, PP, 900x720x520
Product Code. 14805361
Change view
Click to view available options
Dimensions (D x W x H):
515 x 900 x 720 mm
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (D x W x H) Unit Size
14805361 515 x 900 x 720 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 14805361 Supplier Koettermann™ Supplier No. 37700011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4800.00€
    3901.71€ / Pack of 1
    Save 898.29€
    18% Off
 Restricted Item
Currently Unavailable: We have no information when this product will be available.
View alternative products
Koettermann™ Standard Cabinet for Acids and Bases, PP, 900x720x520 provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs, but is especially suited for storing acids and bases.
  • Acid/base cabinet
  • Two doors
  • Three drawers
  • Fan
Spécification
Dimensions (D x W x H) 515 x 900 x 720 mm
Includes 3 Drawers, Fan
No. of Doors 2
Product Type Acids and Bases Cabinet
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.