Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Trasnport Container - Acid Proof Without Skirtband, With Lid
Descrizione
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
- Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Specifica
Specifica
| Product Type | Pail |
| Capacity (Metric) | 100 L |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel (316L) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?