Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Trasnport Container - Acid Proof Without Skirtband, With Lid
Product Code. 30284936
Click to view available options
Capacity (Metric):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Unit Size:
Each
Product Code. 30284936
Brand: Amsta Rostfritt 51609201
Highest quality stainless steel transport container - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Especificaciones
Product Type Pail
Capacity (Metric) 20 L
Color Silver
Material Stainless Steel (316L)
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado