Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Measure Jug - Acid Proof Without Lid, Graduated
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.5 L
1 L
1.5 L
2 L
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
- High quality straight graded measuring jugs.
- Silver soldered handles to avoid gaps and places for dirt to hide and thus meet the highest standards of hygiene.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 0.5 L |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Type | Jug |
| Graduated | Yes |
| Style | Handled |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur