Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Pore Sizes 10 mm and Smaller with ISO 3310/1
Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
Förpackningsstorlek
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 1 Each |
| Pore Size | 2.24 mm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | ISO 3310/1 |
| For Use With (Equipment) | Vibratory Shaker AS 450 |
| Includes | Certificate indicating Compliance |
| Height (Metric) | 100mm |
| For Use With (Application) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (Metric) Outer | 450 mm |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering